Learn More
Chlorhydrate de 2-(trifluorométhoxy)phénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470638 25 g 25g
11460638 5 g 5g
11480638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25182.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3107-34-4 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3107-34-4
Formule moléculaire C7H8ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.6
Numéro MDL MFCD00102619
Clé InChI ZUSWDTWYONAOPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl, 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl phenylhydrazine monohydrochloride, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, n'-2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, 2-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride
CID PubChem 12891828
Nom IUPAC [2-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼235°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4582303
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 98%