Learn More
2-(trifluorométhyl)pyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426147 1 g 1g
15436147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33338.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148.088 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61655-67-2
Formule moléculaire C5H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.088
Numéro MDL MFCD06797734
Clé InChI CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
CID PubChem 17888936
Nom IUPAC 2-(Trifluorométhyl)pyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 148.09
Pourcentage de pureté 97%