Learn More
2-(trifluorométhyl)pyridine-5-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 52°C to 56°C |
| Point d’éclair | 93°C (199°F) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 175.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |