Learn More
2-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15274744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15274744 1 g 1g
15264744 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15274744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442900010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 368-48-9
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.10
Numéro MDL MFCD02183562
Clé InChI ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
CID PubChem 136199
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 138°C to 141°C
Point d’éclair 42°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Indice de réfraction 1.4183
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement