Learn More
2-(trifluorométhyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388946 1 g 1g
11398946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19554.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 368-48-9 | Molecular Formula: C6H4F3N | Molecular Weight: 147.10 g/mol
Lithiation with n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 takes place at the 6-position, affording access to 6-substituted derivatives. With LiTMP . It is a building block in heterocycle synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La lithiation avec n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 a lieu en position 6, ce qui donne accès à des dérivés 6-substitués. Avec LiTMP. Il s’agit d’un bloc de construction dans la synthèse d’hétérocycles.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-48-9
Formule moléculaire C6H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 147.10
Numéro MDL MFCD02183562
Clé InChI ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
CID PubChem 136199
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Densité 1.28
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 3112
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 99%