Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid |
| Point de fusion | 170°C to 175°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 192.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |