Learn More
2-(trifluorométhyl)quinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466597
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15466597 250 mg 250mg
15456597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33740.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 347-42-2 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 347-42-2
Formule moléculaire C10H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.16
Numéro MDL MFCD01862002
Clé InChI YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
CID PubChem 2777805
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)quinoline
SMILES FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)quinoline
Point de fusion 59°C to 62°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 197.16
Pourcentage de pureté 97%