Learn More
2-(trifluorométhyl)quinoléine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10442878 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10442878 5 g Flacon en verre 5g
10349167 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10442878 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432620050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 347-42-2
Formule moléculaire C10H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.16
Numéro MDL MFCD01862002
Clé InChI YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
CID PubChem 2777805
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)quinoline
SMILES FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)quinoline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 62°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.16
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trifluoromethyl)quinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.