Learn More
2-(Trifluorométhyl)thiophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11369945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369945 1 g 1g
11379945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19913.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13333-97-6
Formule moléculaire C7H5F3S
Poids moléculaire (g/mol) 178.172
Numéro MDL MFCD00068896
Clé InChI XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
CID PubChem 2777889
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)benzénéthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densité 1.35
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2441965
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 97%