Learn More
2-(trifluorométhyle)thioxanthen-9-one, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15402229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402229 1 g 1g
15412229 5 g 5g
15422229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1693-28-3
Formule moléculaire C14H7F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 280.26
Numéro MDL MFCD00079785
Clé InChI NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
CID PubChem 74324
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Point de fusion 147°C to 151°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 1583738
Sensibilité Light sensitive
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyle)-9H-thioxanthène-9-one
Poids de la formule 280.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline