Learn More
2-Trifluoromethylphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10501482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10501482 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10501482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359745000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoromethylphenylboronic acid
CAS 1423-27-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Numéro MDL MFCD00236059
Quantité 500 mg
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
Clé InChI JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Nom IUPAC Acide[2-(trifluorométhyl)phényl]boronique
Poids moléculaire (g/mol) 189.928
CID PubChem 2734387
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder