Learn More
2-(triméthylacétyl)thiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361947 25 g 25g
11351947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07560.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20409-48-7 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20409-48-7
Formule moléculaire C9H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.254
Numéro MDL MFCD00051668
Clé InChI PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylacetyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophen-2-yl propan-1-one, 2,2-dimethyl-1-2-thienyl propan-1-one, 2-pivaloylthiophene, t-butyl-2-thienylketone, acmc-1cb4m, 2-2,2-dimethylpropionyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone, 2.2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone
CID PubChem 2776976
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1-thiophène-2-ylpropan-1-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylacetyl)thiophene
Densité 1.07
Point d’ébullition 114°C to 116°C (14 mmHg)
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Beilstein 116243
Poids de la formule 168.26
Pourcentage de pureté 98%