Learn More
2-(triméthylsilyl)éthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480037 100 g 100g
11460037 5 g 5g
11470037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20970.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.251 g/mol
2-(Trimethylsilyl)ethanol is used as a protecting reagent for carboxyl, phosphoryl, hydroxyl and amino group in organic synthesis. It is used as a precursor to prepare trimethyl(2-phenoxyethyl)silanes by reacting with aromatic fluoride. It is also used in the synthesis of teoc-protected amines by using the corresponding isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(triméthylsilyl)éthanol est utilisé comme réactif de protection pour le groupe carboxyle, phosphoryle, hydroxyle et amino en synthèse organique. Il est utilisé comme précurseur pour préparer les triméthyl(2-phénoxyéthyl)silanes par réaction avec le fluorure aromatique. Il est également utilisé dans la synthèse d’amines protégées par le téoc en utilisant les isocyanates correspondants.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2916-68-9
Formule moléculaire C5H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 118.251
Numéro MDL MFCD00002825
Clé InChI ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
CID PubChem 18013
Nom IUPAC 2-triméthylsilylethanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Densité 0.825
Point d’ébullition 71°C to 72°C (10 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Indice de réfraction 1.425
Quantité 100 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1732034
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 118.25
Pourcentage de pureté ≥98%