Learn More
Chlorure de 2-(triméthylsilyl)éthoxyméthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride |
| CAS | 76513-69-4 |
| Formule moléculaire | C6 H15 Cl O Si |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-[(Chloromethoxy)ethyl]trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethoxymethyl Chloride, Chloromethyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ether, Chloromethyl Trimethylsilylethyl Ether, SEM-Cl, SEM Cl, SEM Chloride, [2-[(Chloromethyl)oxy]ethyl]trimethylsilane, [[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]methyl Chloride, β-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)CCOCCl |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhoxy)éthyltriméthylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.72 |
| Poids de la formule | 166.0581 |