Learn More
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde |
| CAS | 2136-75-6 |
| Formule moléculaire | C20H17OP |
| Numéro MDL | MFCD00006994 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |