Learn More
2-Undécanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467087 50 g -
11457087 10 g 10g
11477087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14441.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1653-30-1 | C11H24O | 172.31 g/mol
It was used to reduce tetrapropylammonium perruthenate in novel and efficient isomerization of allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé pour réduire le perruthénate de tétrapropylammonium dans une isomérisation nouvelle et efficace des alcools allyliques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther éthylique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1653-30-1
Formule moléculaire C11H24O
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Numéro MDL MFCD00021958
Clé InChI XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-undecanol, methyl nonyl carbinol, 2-hydroxyundecane, 2-hendecanol, sec-undecyl alcohol, undecylic alcohol, sec, methylnonylcarbinol, fema no. 3246, sec-undecylic alcohol, +-2-undecanol
CID PubChem 15448
ChEBI CHEBI:77930
Nom IUPAC undécan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Undecanol
Point de fusion 1°C to 3°C
Densité 0.828
Point d’ébullition 228°C to 229°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.437
Quantité 50 g
Beilstein 1719795
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and ethyl ether.
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté ≥98%