Learn More
2-Undécanol, TRC
Code produit 30134150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134150 10 g 10g
30133483 25 g 25g
30012396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU78881510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1653-30-1
Formule moléculaire C11H24O
Poids moléculaire (g/mol) 172.31
Synonyme sec-Undecanol, 2-Hendecanol, 2-Hydroxyundecane, Methyl Nonyl Carbinol, sec-Undecyl Alcohol, alpha-Methyldecanol
Nom IUPAC undécan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Undecanol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Poids de la formule 172.1827