Learn More
Acide 2-vinylbenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454347 1 g 1g
15464347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31723.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27326-43-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques. Les phtalides ont été obtenus avec de faibles rendements grâce à la cyclisation assistée par le palladium d’acide 2-vinylbenzoïque et d’acide 2-(2-méthyl-2-propényl) benzoïque.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27326-43-8
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD02066273
Clé InChI XUDBVJCTLZTSDC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3015504
Nom IUPAC Acide2-éthénylbenzoïque
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Vinylbenzoic acid
Point de fusion 94°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Vinylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Vinylbenzoic acid