Learn More
Acide 2-vinylbenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques. Les phtalides ont été obtenus avec de faibles rendements grâce à la cyclisation assistée par le palladium d’acide 2-vinylbenzoïque et d’acide 2-(2-méthyl-2-propényl) benzoïque.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Spécification
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 2-Vinylbenzoic acid |
| Point de fusion | 94°C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci |
| Poids de la formule | 148.16 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.