Learn More
2-vinylnaphtalène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10306550 5 g Flacon en verre 5g
10634812 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 827-54-3
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00004125
Clé InChI KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
CID PubChem 13230
ChEBI CHEBI:51325
Nom IUPAC 2-ethenylnaphthalene
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Vinylnaphthalene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Beige à blanc ou jaune
Point d’ébullition 135°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH=CH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilisateur 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.