Learn More
2-vinylnaphtalène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10634812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10634812 25 g Flacon en verre 25g
10306550 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140900250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-54-3
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00004125
Clé InChI KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
CID PubChem 13230
ChEBI CHEBI:51325
Nom IUPAC 2-Éthénylnaphtalène
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Vinylnaphthalene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Beige à blanc ou jaune
Point d’ébullition 135°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH=CH2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilisateur 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre