Learn More
2-vinylnaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444074
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444074 5 g 5g
11454074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12470.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene. The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-vinylnaphtalène est utilisé dans la synthèse de plusieurs co-polymères tels que le co-polymère de poly (sodium styrènesulfonate-co-2-vinyle-napthalène) et le polystyrène greffé sur le poly (2-vinylnapthalène-alt-acide maléique). Ce dernier est utilisé comme micelle et stabilisant de polymère photoactif pour les latex de polystyrène.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation correcte. Incompatible avec les agents oxydants. Protéger contre les effets de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-54-3
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00004125
Clé InChI KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
CID PubChem 13230
ChEBI CHEBI:51325
Nom IUPAC 2-Éthénylnaphtalène
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Vinylnaphthalene
Point de fusion 62°C to 67°C
Point d’ébullition 128°C to 131°C (13 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2038190
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.