Learn More
2-Vinylpyridine, 97 %, stabilisée avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417976 100 mL -
11427976 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14056.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
2-Vinylpyridine is a pyridine derivative used in the preparation of poly(2-vinylpyridine) via radical polymerization. 2-Vinylpyridine is used to improve effectiveness of protective polymer coatings on metals. It is a reagent for pyridylethylation for new protection method for active hydrogen compounds.. It is also used as basic materials for one of largest-selling plastic, manufacturing pharmaceuticals and bio-compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-vinylpyridine est un dérivé de la pyridine utilisé pour la préparation du poly(2-vinylpyridine) via une polymérisation radicalaire. Le 2-vinylpyridine est utilisé pour améliorer l’efficacité des revêtements en polymère de protection sur les métaux. Il s’agit d’un réactif de pyridyléthylation pour la nouvelle méthode de protection des composés actifs de l’hydrogène. Il est également utilisé comme matière de base pour l’un des plastiques les plus vendus, pour la fabrication de produits pharmaceutiques, et pour les bio-composés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (27 g/l). Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-69-6
Formule moléculaire C7H7N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00006355
Clé InChI KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
CID PubChem 7521
Nom IUPAC 2-éthénylpyridine
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Vinylpyridine
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -50°C
Densité 0.974
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 47°C (117°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.55
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3073
Beilstein 104505
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (27g/L). Slightly soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid