Learn More
2-Vinylpyridine (stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol), TRC
Code produit 30003826
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003826 10 g 10g
30005311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003826 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV48749510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-69-6
Formule moléculaire C7 H7 N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Synonyme 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
Nom IUPAC 2-ethenylpyridine
SMILES C=Cc1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté GC
Formule InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Poids de la formule 105.0578
Pourcentage de pureté >95%