Learn More
2-Vinylpyridine (stabilisée avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol), TRC
Code produit 30005311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005311 1 g 1g
30003826 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV4874951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-69-6
Formule moléculaire C7 H7 N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Synonyme 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
Nom IUPAC 2-éthényylpyridine
SMILES C=Cc1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté GC
Formule InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Poids de la formule 105.0578
Pourcentage de pureté >95%