Learn More
BOLA Robinets à deux voies
Description
- Robinet d'arrêt à 2 voies avec alésage droit et deux raccords ou robinet d'arrêt à 3 voies avec alésage en T et trois raccords
- Avec des écrous en PTFE renforcé de fibres de verre pour le raccordement de tubes ou de tuyaux.
- Bouchon de robinet conique, le serrage est augmenté en tournant l'écrou du côté inférieur.
- Bouchon de robinet à 3 voies avec repère en forme de T indiquant le sens d'écoulement.
- Résistance chimique universelle, le produit en circulation n'est exposé qu'au PTFE.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 6 fils |
| Taille du bouchon | M14 |
| Certifications/Conformité | FDA |