Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors à angle fixe Frontier™
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits et / ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A4x85/12MI/liliR-A6x85/13MI/liliR-A6x85/14MI/li/ul/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | FA |
| Capacité | 1 x 15 ml (17 mm de diamètre FA) |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI |
| Description | Adaptateur, 1 x 15 ml D17 mm FA, 2/boîte |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 2 |