Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors à angle fixe Frontier™
Code produit 15896722 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1 x 15 ml (17 mm de diamètre FA)
1 x 15 ml (17 mm de diamètre RB)
1 x 50 ml (29 mm de diamètre FA)
1 x 50 ml (29 mm de diamètre RB)
1 x 16 ml
1 x 30 ml
2 x 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15896722 1 x 15 ml (17 mm de diamètre RB) 2 pièces
15836732 1 x 15 ml (17 mm de diamètre FA) 2 pièces
15846732 2 x 15 ml 2 pièces
15806732 1 x 30 ml 2 pièces
15856732 1 x 16 ml 2 pièces
15816732 1 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) 2 pièces
15826732 1 x 50 ml (29 mm de diamètre FA) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15896722 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30314893
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors à angle fixe Frontier™.
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits et / ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A4x85/12MI/liliR-A6x85/13MI/liliR-A6x85/14MI/li/ul/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type RB
Capacité 1 x 15 ml (17 mm de diamètre RB)
Diamètre max. du tube 17 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors à angle fixe Frontier
Description Adaptateur, 1 x 15 ml D17 mm RB, 2/boîte
Nbre de positions 1
Nb par paquet 2