Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Spécification
Spécification
| Type | RB |
| Capacité | 2 x 30 ml |
| Diamètre max. du tube | 26 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors fixes R-A6x250/8MI |
| Description | Adaptateur, 2 x 30 ml D26 mm RB, 2/boîte |
| Nbre de positions | 2 |
| Nb par paquet | 2 |