Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontiertrade; R-A6x50/13MI
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; R-A6x50/13MI/li/ul
Spécification
Spécification
| Type | FA |
| Capacité | 1 x 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors R-A6x50/13MI |
| Description | Adaptateur, 1 x 15 ml D17,5 mm FA, 2/boîte |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 2 |