Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, RB/FA, rotors Frontiertrade;
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A12x15/6M/liliR-A6x50/6MI/liliR-A12x15/6MI/liliR-A30x15/4MI/liliR-A10x50/10MI/li/ul/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors à angle fixe Frontier |
| Description | Adaptateur D17 mm pour tubes RB/FA de 15 ml x2 |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?