Learn More
Abnova™ Mélange PCR HotTaq 2 x avec MgCl2
Code produit 16022565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16022565 1 tube 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16022565 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0017.1Tub
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Le mélange PCR HotTaq est une solution préparée contenant tout ce qui est nécessaire pour réussir la réaction PCR, à l’exception des amorces spécifiques et du modèle ADN.
  • Le mélange comprend une ADN polymérase Taq recombinante de haute qualité, des nucléotides dans une formulation tampon spécialement optimisée.
  • Pour la configuration de la réaction, ajoutez le mélange PCR (25 µl) aux amorces, au modèle et à l’eau (fourni dans le kit ; volume total de 50 µl).
  • Le mélange PCR est fourni avec du MgCl2 dans la solution.
Spécification
Contenu et stockage À conserver à -20 °C. Stabilité garantie pendant 6 mois dans des conditions de stockage appropriées.
Quantité 1 tube
À utiliser avec (application) Génotypage