Learn More
20(alpha)-Dihydro Pregnenolone, TRC
Code produit 30003812
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003812 25 mg 25mg
30008648 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44640025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 901-56-4
Formule moléculaire C21 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 318.49
Synonyme Pregn-5-ene-3,20-diol, (3β,20S)-, Pregn-5-ene-3β,20α-diol (7CI,8CI), Pregnenediol (6CI), (3β,20S)-Pregn-5-ene-3,20-diol, 20α-Dihydropregnenolone, 20α-Dihydro pregnenolone, 20α-Hydroxypregnenolone, 3β,20α-Dihydroxypregn-5-ene, δ5-Pregnene-3β,20α-diol, δ5-Pregnenediol
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 20alpha-Dihydro Pregnenolone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,13,15-19,22-23H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Poids de la formule 318.2559