Learn More
20-Déoxo-5-O-[3,6-didéoxy-3-(diméthylamino)-βD-glucopyranosyl]-20-(1-pipéridinyl)tylonolide, TRC
Code produit 30352997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352997 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23150550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolide
CAS 1003024-01-8
Formule moléculaire C36H62N2O9
Quantité 50 mg
Synonyme Tylosin Impurity 2
Formule InChI InChI=1S/C36H62N2O9/c1-8-30-27(21-39)18-22(2)12-13-28(40)23(3)19-26(14-17-38-15-10-9-11-16-38)35(24(4)29(41)20-31(42)46-30)47-36-34(44)32(37(6)7)33(43)25(5)45-36/h12-13,18,23-27,29-30,32-36,39,41,43-44H,8-11,14-17,19-21H2,1-7H3/b13-12+,22-18+/t23-,24+,25-,26+,27-,29-,30-,32+,33-,34?,35-,36+/m1/s1
SMILES O=C(C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]1C(O)[C@@H](N(C)C)[C@H](O)[C@@H](C)O1)[C@@H](CCN2CCCCC2)C[C@H]3C)O[C@H](CC)[C@@H](CO)/C=C(C)/C=C/C3=O
Nom IUPAC (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,4S,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-16-etil-4-hidroxi-15-(hidroximetil)-5,9,13-trimetil-7-(2-piperidin-1-iletil)-1-oxaciclohexadeca-11,13-dieno-2,10-diona
Poids moléculaire (g/mol) 666.89
Poids de la formule 666.4455