Learn More
20-Hydroxydexamethasone, TRC
Code produit 30399823
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30399823 100 mg 100mg
30395320 500 mg -
30398941 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30399823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH918095100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55879-48-6
Formule moléculaire C22H31FO5
Poids moléculaire (g/mol) 394.48
Synonyme Pregna-1,4-dien-3-one, 9-fluoro-11,17,20,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), 20-Dihydrodexamethasone, 20-Hydroxydexamethasone
Nom IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(1,2-dihydroxyethyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 20-Hydroxydexamethasone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-18,24,26-28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,18?,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Poids de la formule 394.2156