Spécification
| Nom chimique ou matériau | 20-Hydroxyecdysone |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥ 95% |
| Quantité | 5 mg |
| Nom IUPAC | (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one |
| Poids de la formule | 480.6 |
| Forme physique | Poudre |