Learn More
Hirschmann™ Unité de titration Opus™ de 20 ml
Code produit 10762794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10762794 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10762794 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9582020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2616.35€
    2020.20€ / 1 pièces
    Économisez 596.15€
    22% de réduction
En stock
Unité de titration avec système de recirculation des réactifs pour titration motorisée directement à partir du flacon de réactif.
  • Contrôle et distribution électroniques des volumes
  • Une fenêtre de protection lumineuse pour le bloc-vanne est également incluse
  • L'impulsion de titration déclenchée par le moteur permet d'obtenir une fragmentation de gouttelettes à partir de 10 μL pour la détermination de la précision
  • Système de recirculation des milieux pour une ventilation simple et rapide sans perte de réactifs
  • Rotation libre
  • Écran tactile TFT avec menu convivial
  • Mémoire de méthode pour neuf procédures de titration différentes avec stockage de tous les paramètres
  • USB et une interface RS232 pour la connexion à un PC
Spécification
Précision 0,2percnt;
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Circulation du réactif
Type Appareil de titration