Learn More
étalon de turbidité ratio 20 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11506583 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11506583 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11506583 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CRSR20500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.49€
    303.24€ / 500mL
    Économisez 22.25€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
  • Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
  • Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
  • Produits certifiés
  • Traçabilité NIST
  • Non toxique, non cancérogène
  • Très précis
  • Stable
  • Certification EPA
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instrumentation ratio
Description Format liquide en flacon en PEHD GL45
Précision Précision plusmn;1 % NTU
Turbidité 20 NTU plusmn;1 %
Volume (métrique) 500 ml