Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifiers 200 et 400 watts :Cellules de refroidissement de Rosett
Code produit 10436984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10436984 250 ml 1 pièce
12366057 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10436984 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 201123003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.49€
    339.00€ / 1 pièces
    Économisez 126.49€
    27% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Cellules de refroidissement de Rosett pour sonifiers Branson 200 et 400 watts
À utiliser avec les sonifiers 200 et 400 watts Branson
Spécification
Type de produit Cellule de refroidissement
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 500 et 100