Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable avec soudure PVC, diamètre 200 mm x hauteur 25 mm
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable avec soudure PVC, diamètre 200 mm x hauteur 25 mm
Code produit 11704439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106μ m
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
200 μm
2mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
| Code produit | Porosité | unitSize |
|---|---|---|
| 11704439 | 40 μm | 1 pièce |
| 11794429 | 32 μm | 1 pièce |
| 11766747 | 45 μm | 1 pièce |
| 11714439 | 50 μm | 1 pièce |
| 11734459 | 53 μm | 1 pièce |
| 11724439 | 63 μm | 1 pièce |
| 11744459 | 75 μm | 1 pièce |
| 11796747 | 90 μm | 1 pièce |
| 11754459 | 106μ m | 1 pièce |
| 11734439 | 80 μm | 1 pièce |
| 11744439 | 100 μm | 1 pièce |
| 11754439 | 125 μm | - |
| 11764459 | 150 μm | 1 pièce |
| 11764439 | 160 μm | 1 pièce |
| 11774439 | 200 μm | - |
| 11784439 | 250 μm | 1 pièce |
| 11784459 | 300 μm | 1 pièce |
| 11704449 | 400 μm | 1 pièce |
| 11774459 | 212 μm | 1 pièce |
| 11794459 | 425 μm | 1 pièce |
| 11724449 | 630 μm | 1 pièce |
| 11714449 | 500μ m | 1 pièce |
| 11789608 | 600 μm | 1 pièce |
| 11706767 | 710 μm | 1 pièce |
| 11734449 | 800 μm | 1 pièce |
| 11754449 | 1,25mm | 1 pièce |
| 11744449 | 1 mm | 1 pièce |
| 11796777 | 1,4mm | 1 pièce |
| 11764449 | 1,6mm | 1 pièce |
| 11774449 | 2mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11704439
Fournisseur
Linker Industrietechnik™
Code fournisseur
552.025.221017
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 28-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grilles en acier inoxydable d'une hauteur intérieure de 25 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis d'essai en acier inoxydable
- Soudure en PVC
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures allant jusqu'à 70 °C
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 40 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 25mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |