Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable avec soudure PVC, diamètre 200 mm x hauteur 25 mm
Code produit 11784459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106μ m
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
200 μm
2mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porosité Förpackningsstorlek
11784459 300 μm 1 pièce
11704439 40 μm 1 pièce
11794429 32 μm 1 pièce
11766747 45 μm 1 pièce
11714439 50 μm 1 pièce
11734459 53 μm 1 pièce
11724439 63 μm 1 pièce
11744459 75 μm 1 pièce
11796747 90 μm 1 pièce
11754459 106μ m 1 pièce
11734439 80 μm 1 pièce
11744439 100 μm 1 pièce
11754439 125 μm -
11764459 150 μm 1 pièce
11764439 160 μm 1 pièce
11774439 200 μm -
11784439 250 μm 1 pièce
11704449 400 μm 1 pièce
11774459 212 μm 1 pièce
11794459 425 μm 1 pièce
11724449 630 μm 1 pièce
11714449 500μ m 1 pièce
11789608 600 μm 1 pièce
11706767 710 μm 1 pièce
11734449 800 μm 1 pièce
11754449 1,25mm 1 pièce
11744449 1 mm 1 pièce
11796777 1,4mm 1 pièce
11764449 1,6mm 1 pièce
11774449 2mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11784459 Leverantör Linker Industrietechnik™ Leverantörsnummer 552.025.221040
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Visa alla kampanjer
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Pour le tamisage de particules de différentes porosités. Ces tamis d'essai en acier inoxydable sont soudés en PVC et ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm.
  • Grilles en acier inoxydable d'une hauteur intérieure de 25 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis d'essai en acier inoxydable
  • Soudure en PVC
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 70 °C
Specifikationer
Quantité 1 unité
Porosité 300 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) externe 200mm
Mesh Material Acier inoxydable
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.