Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Code produit 10574682 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
4,75mm
500μ m
5,6mm
600 μm
6,3mm
6,7mm
710 μm
8 mm
850 μm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
50 mm
53 mm
63mm
75 mm
90 mm
100 mm
106mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
40 product options available for selection
| Code produit | Porosité | unitSize |
|---|---|---|
| 10574682 | 1,18mm | 1 pièce |
| 10196261 | 1,4mm | 1 pièce |
| 10106271 | 1,7mm | 1 pièce |
| 10238781 | 125 mm | 1 pièce |
| 10075001 | 12,5mm | 1 pièce |
| 10417771 | 100 mm | 1 pièce |
| 10390662 | 106mm | 1 pièce |
| 10660282 | 11,2mm | 1 pièce |
| 10186831 | 13,2mm | 1 pièce |
| 10126931 | 16 mm | - |
| 10035041 | 19 mm | 1 pièce |
| 10660272 | 1 mm | 1 pièce |
| 10300292 | 2,36mm | 1 pièce |
| 10515072 | 2,8mm | 1 pièce |
| 10268641 | 22,4mm | - |
| 10446431 | 25mm | 1 pièce |
| 10116271 | 2 mm | 1 pièce |
| 10780853 | 26,5mm | 1 pièce |
| 10054921 | 3,35mm | 1 pièce |
| 10790853 | 31,5mm | 1 pièce |
| 10709132 | 4,75mm | 1 pièce |
| 10196021 | 355 μm | 1 pièce |
| 10600102 | 425 μm | 1 pièce |
| 10544112 | 37,5mm | 1 pièce |
| 10127221 | 45 mm | 1 pièce |
| 10610282 | 4 mm | 1 pièce |
| 10300342 | 5,6mm | 1 pièce |
| 10300722 | 500μ m | 1 pièce |
| 10427201 | 50 mm | 1 pièce |
| 10498151 | 6,7mm | 1 pièce |
| 10004961 | 6,3mm | 1 pièce |
| 10340862 | 600 μm | 1 pièce |
| 10594682 | 63mm | 1 pièce |
| 10320772 | 53 mm | 1 pièce |
| 10005041 | 850 μm | - |
| 10650282 | 8 mm | 1 pièce |
| 10638571 | 75 mm | 1 pièce |
| 10678751 | 90 mm | 1 pièce |
| 10526222 | 9,5mm | 1 pièce |
| 10650272 | 710 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10574682
Fournisseur
RETSCH
Code fournisseur
60.123.001180
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 1,18mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Afficher plus Afficher moins |