Learn More
Value Plastics Raccords cannelés pour tuyau série 200, coude
Code produit 30053622 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
25/Pk.
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
30053622 25/Pk. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30053622 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur L230J2A
Expédition estimée: 18-12-2026
Une connexion sécurisée sous pression avec des barbes de la série 200
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. Les arêtes barbelées assurent une prise sûre à l'intérieur du tube flexible. Construit en USP PVDF conforme
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Quantité d’emballage 25/Pk.
Port de sortie Unión de espiga de manguera
Méthode de stérilisation Radiation gamma, oxyde d’éthylène (EtO), faisceau E et autoclave
Forme Coude
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.