Description
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. Les arêtes barbelées assurent une prise sûre à l'intérieur du tube flexible. Construit en USP polypropylène conforme
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Port de sortie | Espiga de manguera Y |
| Méthode de stérilisation | Radiation gamma, oxyde d’éthylène (EtO), faisceau E et autoclave |
| Forme | Y |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.