Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Code produit 15949330
Code produit 15949330 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/500/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.11€
    15.52€ / 1 pièces
    Économisez 10.59€
    40% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthé
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à ± 0,002
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Type Hydromètres de densité spécifique de la série 200
Description ISO 650, 916
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Faible tension superficielle