Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10227512 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 sachets x 8 plaques
5 sachets x 4 plaques
Conditionnement:
20 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement unitSize
10227512 Bleu 5 sachets x 4 plaques -
10165412 Vert 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10359192 Jaune 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10052143 Blanc 10 sachets x 8 plaques 80 pièces
10267462 Blanc 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10227512 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030502345
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques PCR, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène répondent à toutes les exigences actuelles SBS , IVD, EN ISO Directives 9001/2/3 et EN 13485.
  • Recovermax - Fond rond concave, forme de puits aux bords adoucis
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • Sans ADN, DNase, RNase ni PCR* inhibiteur (PCR)* faire le ménage)
  • Autoclavable
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96