Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godets oscillants BIOS de 2000 ml
Code produit 15550194 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
s/o
6 x 2000 mL
8 x 2000 mL
Comprend:
Godet ovale (lot de 2)
Rotor, godets ovales, flacons de 2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend unitSize
15550194 6 x 2000 mL Rotor, godets ovales, flacons de 2 000 ml 1 pièce
15500204 8 x 2000 mL Rotor, godets ovales, flacons de 2 000 ml 1 pièce
15570194 s/o Godet ovale (lot de 2) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15550194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003962
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La capacité unique de 8 x 2000 ml (16 L) des rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ de 2000 ml permet d’améliorer la productivité de vos méthodes de bioprocédés.
Les rotors à godets oscillants BIOS de 2000 ml Thermo Scientific™ sont conçus pour un usage avec la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Le rotor, fourni avec des godets et des flacons, a été conçu pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en optimisant la productivité.
Assurez un traitement efficace et fiable des échantillons avec les caractéristiques suivantes :
  • 6 Capacité de 2000 ml (12 L) à 4,700 rpm max (7,187 x g max FCR) ;
  • 8 Capacité de 2000 ml (16 L)  à 3,900 rpm max (5,374 x g max FCR) ;
  • Le godet facile à utiliser et innovant ainsi que le flacon à col large de 2000 ml ne nécessitent aucune passerelle et résistent à 1000 cycles.
  • Les rotors carénés Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permettent une économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 60 % par rapport aux rotors non carénés.
  • Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
  • Garantie de 2 ans
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, pare-brise et godet en aluminium, flacon en polypropylène
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 2000 mL
FCR max. 7,187 x g
Vitesse max. 4 700 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
Comprend Rotor, godets ovales, flacons de 2 000 ml