Learn More
Thermo Scientific™ Flacon BIOS 2000 ml, non stérile
Code produit 15530194 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Matériau:
PPCO
Polypropylène
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Matériau Conditionnement
15530194 Non stérile PPCO 2 pièces
16650842 Non stérile Polypropylène 2 pièces
17130579 Stérile Polypropylène 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15530194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003870
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Flacon de 2000 ml Thermo Scientific™ conçu pour une utilisation dans la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 et le rotor à godets oscillants de 6 x 2000 ml ou 8 x 2000 ml.
Traitez une récolte de 16 L en un seul cycle grâce au flacon Thermo Scientific™ de 2000 ml BIOS, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes. Conçu pour une utilisation dans la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 et le rotor à godets oscillants de 6 x 2000 ml ou 8 x 2000 ml.
Les flacons de 2000 ml Thermo Scientific™ sont la solution idéale pour la séparation des récoltes de gros volumes. Conçus pour une utilisation dans la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Couleur Blanc
Description Flacon ovale de 2000 ml
À utiliser avec (application) Pour les séparations de cellules de mammifères, de levures et de bactéries
Matériau PPCO
Nbre par carton 2/boîte
Stérilité Non stérile
Transparence Non
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de bioprocédés Sorvall BIOS 16
Certifications/Conformité Qualité alimentaire