Learn More
Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 200 mm.
Description
Les tamis de test pleine hauteur assurent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Endecotts™ Tampons d’analyse en acier inoxydable, 200 mm de dia. se conformer à ISO aux normes 3310-1/BS410.
- Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Specifications
Specifications
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 63 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |