Learn More
Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 200 mm.
Product Code. 10566544
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porosité:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4 mm
1,7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50mm
71 mm
106 mm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité missing translation for 'unitSize'
10566544 250 μm 1 pièce
11597474 1,18 mm 1 pièce
11567474 1,7 mm 1 pièce
10644415 1.4 mm 1 pièce
10092184 180 μm 1 pièce
11547434 106 mm 1 pièce
11634762 125 μm 1 pièce
11527474 2,36 mm 1 pièce
11654762 1 mm 1 pièce
10022044 20 μm 1 pièce
12065240 212 μm 1 pièce
10265254 2 mm 1 pièce
11587464 3,35 mm 1 pièce
10133734 32 μm 1 pièce
11557444 35,5 mm 1 pièce
11577444 28 mm 1 pièce
10769045 38 μm 1 pièce
10114214 45 μm 1 pièce
10585574 4 mm 1 pièce
11527444 50mm 1 pièce
10613865 53 μm 1 pièce
11507484 900 μm 1 pièce
12971985 600 μm 1 pièce
11587434 71 mm 1 pièce
10443394 850 μm -
10134214 75 μm 1 pièce
10022524 90 μm 1 pièce
10452084 63 μm 1 pièce
10235494 300 μm 1 pièce
12981985 425 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10566544 missing translation for 'mfr' Endecotts™ missing translation for 'supplierNo' 200SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    131.32€ / 1 pièces
    Économisez 5.68€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les tamis de test pleine hauteur assurent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 200 mm, conformes aux normes ISO Normes 3310-1 / BS410.
Les tamis de test pleine hauteur assurent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Endecotts™ Tampons d’analyse en acier inoxydable, 200 mm de dia. se conformer à ISO aux normes 3310-1/BS410.
  • Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
  • Maille en acier inox
  • Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Specifications
Quantité 1Each
Porosité 250 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310-1 / BS410
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable